Learn More
4-(2-Metilfenoxi)anilina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15456997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456997 10 g 10 g
15446997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34084.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56705-83-0
Fórmula molecular C13H13NO
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD02663364
Clave InChI JPCCVWJJMUIBJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92505
Nombre IUPAC 4-(2-metilfenoxi)anilina
SMILES CC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methylphenoxy)aniline
Punto de fusión 61°C to 62°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-2-methylphenoxy aniline, 4-o-tolyloxy aniline, 4-2-methylphenoxy phenyl amine, 4-2-methylphenoxy phenylamine, benzenamine,4-2-methylphenoxy, benzenamine, 4-2-methylphenoxy, 4-o-tolyloxyphenylamine, 4-2-methylphenoxy benzenamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 96%