Learn More
Éster metílico del ácido 4-[2-(metilamino)etoxi]bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(Methylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 850724-01-5 |
| Fórmula molecular | C13H19NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3/c1-14-9-10-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(15)16-2/h3-4,6-7,14H,5,8-10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CCC1=CC=C(C=C1)OCCNC)OC |
| Nombre IUPAC | 3-(4-(2-(metilamino)etoxi)fenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.14 |