Learn More
Ácido 4-(2-metil-benzoimidazol-1-il)-butanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10093753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10093753 1 g 1 g
10460744 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093753 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07744DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 115444-73-0
Fórmula molecular C12H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 218.26
Número MDL MFCD00879013
Clave InChI IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
Nombre IUPAC ácido 4-(2-metilbencimidazol-1-il)butanoico
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 90%