Learn More
4-(2-metil-3,3-difenil-2-propen-1-il)morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methyl-3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)morpholine |
| CAS | 695808-18-5 |
| Fórmula molecular | C21H25NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO/c1-18(12-13-22-14-16-23-17-15-22)21(19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11H,12-17H2,1H3 |
| SMILES | CC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)CCN3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metil-4,4-difenilbut-3-enil)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1936 |