Learn More
Éster metílico del ácido 4-[2-(metil-2-piridinilamino)etoxi]bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153939-51-6 |
| Fórmula molecular | C31 H41 N O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H41NO12/c1-5-39-25(36)16-10-8-6-7-9-13-17-40-31-26(32-29(37)22-14-11-12-15-23(22)30(32)38)28(43-21(4)35)27(42-20(3)34)24(44-31)18-41-19(2)33/h11-12,14-15,24,26-28,31H,5-10,13,16-18H2,1-4H3/t24?,26?,27-,28?,31+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCO[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 9-[(2R,5R)-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)-3-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxan-2-il]oxinonanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 619.657 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 619.263 |