Learn More
Disulfuro de 4-[(2-metil-2-etoxicarbonil)propil]fenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide |
| CAS | 887407-07-0 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-(disulfanil)fenil]-2,2-dimetilpropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0748 |