Learn More
4-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082204 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10595554 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082204 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61416DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 122957-50-0
Fórmula molecular C11H9N3
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD08559033
Clave InChI FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15005384
Nombre IUPAC 4-(2-metil-1H-imidazol-1-il)benzonitrilo
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%