Learn More
Ácido 4-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)benzoico, clorhidrato hidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10791987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791987 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10595744 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10285894 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10791987 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61451DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 921938-78-5
Fórmula molecular C11H13ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 256.686
Clave InChI PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 44118781
Nombre IUPAC ácido 4-(2-metilimidazol-1-il)benzoico;hidrato;clorhidrato
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.69
Porcentaje de pureza 95%