Learn More
4-(2-Metil-1-pirrolidinil)-7-cloroquinolina, TRC
Código de producto. 30133756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133756 10 mg 10 miligramos
30011873 5 mg 5 miligramos
30011377 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36999010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6281-58-9
Fórmula molecular C14H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 246.74
Sinónimo 7-Chloro-4-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)-quinoline
Nombre IUPAC 7-cloro-4-(2-metilpirrolidina-1-il)quinolina
SMILES ClC1=CC=C2C(N3C(C)CCC3)=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15ClN2/c1-10-3-2-8-17(10)14-6-7-16-13-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0924