Learn More
[4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177602 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10640895 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177602 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40309CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-96-6
Fórmula molecular C11H11NOS
Peso molecular (g/mol) 205.275
Número MDL MFCD07772836
Clave InChI RJHSPNFHEAFWDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methanol, 4-2-methylthiazol-4-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164608
Nombre IUPAC [4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)fenil]metanol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 97%