Learn More
Cloruro de 4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoílo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10709025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10709025 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10165822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40302CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 857283-93-3
Fórmula molecular C11H8ClNOS
Peso molecular (g/mol) 237.701
Número MDL MFCD08271902
Clave InChI WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
PubChem CID 7537526
Nombre IUPAC Cloruro de 4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoílo
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico