Learn More
Cloruro de 4-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)benceno-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1086376-81-9 |
| Fórmula molecular | C10H8ClNO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO3S/c1-7-12-10(6-15-7)8-2-4-9(5-3-8)16(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1occ(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.9913 |