Learn More
4-(2-metoxifenil)-N-2-piridinil-1-piperazinaacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineacetamide |
| CAS | 146714-63-8 |
| Fórmula molecular | C18 H22 N4 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N4O2/c1-24-16-7-3-2-6-15(16)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)20-17-8-4-5-9-19-17/h2-9H,10-14H2,1H3,(H,19,20,23) |
| SMILES | COc1ccccc1N2CCN(CC(=O)Nc3ccccn3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-N-piridin-2-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 326.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1743 |