Learn More
4-(2-Metoxifenoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495307 5 g 5 g
15485307 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13066-01-8
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD02663341
Clave InChI XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine
PubChem CID 1121067
Nombre IUPAC 4-(2-metoxifenoxi)anilina
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%