Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(2-metoxietilaminocarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367539 1 g 1 g
11377539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073353-60-2 | C16H24BNO4 | 305.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073353-60-2
Fórmula molecular C16H24BNO4
Peso molecular (g/mol) 305.18
Número MDL MFCD09266188
Clave InChI XNDAIQVEKVZONM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-methoxyethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-methoxyethylamine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb042, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-methoxyethylaminecarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-2-methoxyethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 46739044
Nombre IUPAC N-(2-metoxietil)-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzamida
SMILES COCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.18
Porcentaje de pureza 97%