Learn More
4-(2-Metoxietil)fenol, TRC
Código de producto. 30479912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479912 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30479912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26257510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Fórmula molecular C9 H12 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-metoxietil)fenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837