Learn More
4-(2-Metoxietil)fenol, TRC
Código de producto. 30483967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483967 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30483967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26257525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Fórmula molecular C9 H12 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-metoxietil)fenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837