Learn More
4-(2-Metoxietil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475567 50 g 50 g
11465567 10 g 10 g
11485567 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23548.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56718-71-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00017537
Clave InChI FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
Nombre IUPAC 4-(2-metoxietil)fenol
SMILES COCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%