Learn More
4-(2-Metoxietil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465567 10 g 10 g
11475567 50 g 50 g
11485567 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23548.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    39.65€ / 10 g
    Ahorro 4.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56718-71-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00017537
Clave InChI FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
Nombre IUPAC 4-(2-metoxietil)fenol
SMILES COCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Methoxyethyl)phenol