Learn More
4-(2-Metoxietil)anilina, TRC
Código de producto. 30478175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478175 5 g 5 g
30483067 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2272005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84803-56-5
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Sinónimo 4-(2-Methoxyethyl)benzenamine, p-2-Methoxyethyl-Aniline, 1-Methoxy-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-(2-Methoxyethyl)phenylamine, p-(2-Methoxyethyl)aniline
Nombre IUPAC 4-(2-metoxietil)anilina
SMILES COCCc1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyethyl)aniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997