Learn More
4-(2-ceto-1-benzimidazolinil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 20662-53-7 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1215 |