Learn More
4-(2-Keto-1-benzimidazolinil)piperidina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30399737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399737 250 mg
30400350 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK175055250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6961-12-2
Fórmula molecular C12H16ClN3O
Peso molecular (g/mol) 253.73
Sinónimo 1,3-Dihydro-1-(4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-one Hydrochloride, 1-(4-Piperidyl)-2-benzimidazolinone Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-(4-piperidinyl)benzimidazol-2-one Hydrochloride, 1-(4-Piperidinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1,3-dihydro-benzimidazol-1-yl)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazoly)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazolyl)piperidine Hydrochloride
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3