Learn More
4-(2-Ceto-1-bencimidazolinil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11936301 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523521 1 g Frasco de vidrio 1 g
10627132 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11936301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20662-53-7 | C12H15N3O | 217.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20662-53-7
Fórmula molecular C12H15N3O
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00005714
Clave InChI BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 88638
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Punto de fusión 183.0°C to 185.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 32g/100mL methanol- 13g/100mL ethanol,7g/100mL 2-propanol- 0.75g/100mL acetone,3.1g/100mL methylene chloride- 9.4g/100mL n,n-dmf
Nombre IUPAC 3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.