Learn More
4-[(2-Isopropoxietoxi)metil]fenol, TRC
Código de producto. 30138680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30138680 1 g 1 g
30007613 250 mg 250 miligramos
30010412 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138680 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI8233001G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 177034-57-0
Fórmula molecular C12 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 210.27
Sinónimo 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Bisoprolol Fumarate Imp. M (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC 4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenol
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(O)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O3/c1-10(2)15-8-7-14-9-11-3-5-12(13)6-4-11/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1256