Learn More
4-[(2-isopropoxietoxi)metil]fenol, Mikromol™
Descripción
4-[(2-isopropoxietoxi)metil]fenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol |
| CAS | 177034-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C12 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Bisoprolol Fumarate Imp. M (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity M, Bisoprolol Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-10(2)15-8-7-14-9-11-3-5-12(13)6-4-11/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OCCOCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenol |
| Mostrar más |