Learn More
4-(2-Yodofenoxi)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10776725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776725 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10387154 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776725 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52211DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 906352-70-3
Fórmula molecular C11H13IO2
Peso molecular (g/mol) 304.127
Número MDL MFCD09064961
Clave InChI ADTBIBCNKWWYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-2-iodophenoxy oxane, 4-2-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 21981312
Nombre IUPAC 4-(2-yodofenoxi)oxano
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.12
Porcentaje de pureza 97%