Learn More
4-(2-(Hidroximetil)fenil)-1-metil-3-fenilpiperidin-4-ol, TRC
Código de producto. 30396139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30396139 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30396139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9505182MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol
CAS 218288-32-5
Fórmula molecular C19H23NO2
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20-12-11-19(22,17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-20)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21-22H,11-14H2,1H3
SMILES CN1CCC(O)(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO
Nombre IUPAC 4-[2-(hidroximetil)fenil]-1-metil-3-fenilpiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 297.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1729