Learn More
4-(2-(Hidroximetil)fenil)-1-metil-3-fenilpiperidin-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol |
| CAS | 218288-32-5 |
| Fórmula molecular | C19H23NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO2/c1-20-12-11-19(22,17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-20)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21-22H,11-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(O)(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(hidroximetil)fenil]-1-metil-3-fenilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1729 |