Learn More
4-(2-Hidroxietil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393237 1 g 1 g
11303247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13780.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5344-27-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine acts as a reagent for the protection of carboxyl groups as their 2-(4-pyridyl)ethyl esters in organic synthesis. Further, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(2-hidroxietil)piridina actúa como un reactivo para la protección de grupos carboxílicos como sus ésteres 2-(4-piridil)etílicos en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como ingrediente farmacéutico activo intermedio.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos minerales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5344-27-4
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00129038
Clave InChI DWPYQDGDWBKJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridineethanol, 2-pyridin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl pyridine, 4-ethanolpyridine, 2-4-pyridyl ethanol, 2-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-4-yl-ethanol, 2-gamma-pyridyl ethanol, unii-i89rdq5yd9
PubChem CID 72921
Nombre IUPAC 2-piridin-4-iletanol
SMILES C1=CN=CC=C1CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.093
Punto de ebullición 121°C to 122°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 1 g
Beilstein 111361
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%