Learn More
4-(2-hidroxietil)piperazina-1-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30390342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390342 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30390342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH414080500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde
CAS 25209-64-7
Fórmula molecular C7 H14 N2 O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2
SMILES OCCN1CCN(CC1)C=O
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 158.198
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.106