Learn More
4-(2-Hidroxietil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10302055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10302055 5 g 5 g
10276004 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10302055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01196DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 501-94-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002902
Clave InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2OH
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10022
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%