Learn More
4-(2-Hidroxietil)morfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499777 500 g 500 g
11489777 100 g 100 g
11498780 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22759.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-40-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(2-hidroxietil)morfolina se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-40-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.175
Número MDL MFCD00006180
Clave InChI KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanol
SMILES C1COCCN1CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.08
pH 10.7
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 500 g
Beilstein 104375
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%