Learn More
4-[(2-hidroxietil)metilamino]benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]benzaldehyde |
| CAS | 1201-91-8 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]benzaldehyde, 4-(N-Hydroxyethyl-N-methylamino)benzaldehyde, 4-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]benzaldehyde, 4-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]benzaldehyde, 4-[N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyde, p-N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaminobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-hidroxietil(metil)amino]benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |