Learn More
4-(2-hidroxietil-d4)morfolina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Morpholineethanol-d4 |
| CAS | 1185052-90-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H9 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2/i1D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-morfolin-4-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1197 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |