Learn More
4-(2-Hidroxietil)benzonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10263662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10263662 1 g 1 g
10171132 250 mg 250 miligramos
10144054 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10263662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00139DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 69395-13-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Clave InChI RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CNC6H4(CH2)2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%