Learn More
4-(2-Hidroxietil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329677 5 g 5 g
11319677 250 mg 250 miligramos
11309677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041283.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Intermedio orgánico
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile is used to produce 4-(2-bromo-ethyl)-benzonitrile. It is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69395-13-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00052461
Clave InChI RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Punto de ebullición 116°C to 118°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo/trozos