Learn More
4-(2-hidroxietil)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30399260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399260 5 g -
30393029 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8274005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163164-47-4
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)phenylcarboxaldehyde
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)benzaldehído
SMILES OCCc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)benzaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,7,10H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681