Learn More
4-(2-hidroxietil)-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439530 250 mg 250 miligramos
11449530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50347.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10223-33-3
Fórmula molecular C12H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 218.256
Número MDL MFCD00067790
Clave InChI AVOONTISHAAFGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4-2-hydroxyethyl-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, acmc-20amxh
PubChem CID 10192677
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)-5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CC1=NN(C(=O)C1CCO)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.26