Learn More
4-(2-hidroxietil)-1,3-dihidro-2H-indolin-2-ona, TRC
Código de producto. 30389307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389307 100 mg 100 miligramos
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30389307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH942090100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
SMILES OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.