Learn More
Ácido benzoico 4-(2-hidroxi-3-isopropilaminopropoxi)Ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30012836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012836 50 mg 50 miligramos
30011339 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94357550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72570-70-8
Fórmula molecular C13 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 253.29
Sinónimo Benzoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, 4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic acid
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]ácido benzoico
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO4/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1314