Learn More
4-(2-hidroxi-1,1-dimetiletil)-N-[6-cloro-5-(2-metoxifenoxi)-(2,2'-bipirimidin)-4-il]bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1076198-22-5 |
| Fórmula molecular | C25H24ClN5O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Des-6-(2-Hydroxyethoxy)- 6-Chloro-Hydroxy Bosentan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24ClN5O5S/c1-25(2,15-32)16-9-11-17(12-10-16)37(33,34)31-22-20(36-19-8-5-4-7-18(19)35-3)21(26)29-24(30-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32H,15H2,1-3H3,(H,29,30,31) |
| SMILES | COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)c4ncccn4 |
| Nombre IUPAC | N-[6-cloro-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidin-4-il]-4-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 542.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.1187 |