Learn More
4-(2-hidroxi-1,1-dimetiletil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 374067-96-6 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O3 S |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-10(2,7-12)8-3-5-9(6-4-8)15(11,13)14/h3-6,12H,7H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | CC(C)(CO)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0773 |