Learn More
[4-(2-furil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10451314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10451314 1 g 1 g
10432643 250 mg 250 miligramos
10235504 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10451314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17920-85-3
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD06203036
Clave InChI IKZLKNNNCKXCKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-furyl phenyl methanol, 4-furan-2-yl phenyl methanol, 4-fur-2-yl phenyl methanol, 4-furan-2-yl benzyl alcohol, 4-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537506
Nombre IUPAC [4-(furan-2-il)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(2-Furyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%