Learn More
4-(2-Furil)but-3-en-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10245554 10 g 10 g
10653815 50 g 50 g
10306524 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11326EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 623-15-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00039566
Clave InChI GBKGJMYPQZODMI-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo furfurylideneacetone, 4-2-furyl-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-furanyl, fam polymer, oramin r, furfural acetone, oramin special gr, furfuralacetone polymer, polyfurfurylidineacetone, furfuralacetone
PubChem CID 735940
Nombre IUPAC (E)-4-(furan-2-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%