Learn More
Ácido 4-2( -furil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357074 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367074 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35461-98-4
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD04039073
Clave InChI FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
Nombre IUPAC ácido 4-(furan-2-il)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Furyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 97%