Learn More
4-(2-furil)benzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10432453 1 g 1 g
10085952 250 mg 250 miligramos
10372055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10432453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34404DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 60456-77-1
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Clave InChI WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
Nombre IUPAC 4-(furan-2-il)benzaldehído
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-furyl)benzaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%