Learn More
4-(2-Furil)-3-buten-2-ona, cis + trans, 98%
Código de producto. 11484037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484037 25 g 25 g
11474037 5 g 5 g
11478900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19456.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-15-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-15-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00039566
Clave InChI GBKGJMYPQZODMI-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo furfurylideneacetone, 4-2-furyl-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-furanyl, fam polymer, oramin r, furfural acetone, oramin special gr, furfuralacetone polymer, polyfurfurylidineacetone, furfuralacetone
PubChem CID 735940
Nombre IUPAC (E)-4-(furan-2-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión 33°C to 38°C
Punto de ebullición 112°C to 115°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 109696
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación