Learn More
4-(2-Furil)-2-metiltiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484458 1 g 1 g
15494458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58115.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492440-71-8
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD22682939
Clave InChI AGIHEIJGDJIILG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-furyl-2-methylthiazole, 4-furan-2-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-furan-2-yl-2-methylthiazole
PubChem CID 15704191
Nombre IUPAC 4-(furan-2-il)-2-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Furyl)-2-methylthiazole
Punto de ebullición 128°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128400
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.2
Porcentaje de pureza 97%