Learn More
4-(2-fluorofenil)-6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 50263-91-7 |
| Fórmula molecular | C13 H9 F N2 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9FN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3F |
| Nombre IUPAC | 4-(2-fluorofenil)-6-metil-1H-tieno[2,3-d]pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.042 |