Learn More
Clorhidrato de 4-(2-fluorobencil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410779 5 g 5 g
15408556 250 mg 250 miligramos
15400779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63849.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 193357-21-0 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193357-21-0
Fórmula molecular C12H17ClFN
Peso molecular (g/mol) 229.72
Número MDL MFCD08669673
Clave InChI XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
PubChem CID 17039493
SMILES Cl.FC1=CC=CC(CC2CCNCC2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-[(3-fluorofenil)metil]piperidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.72
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido